missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12), DyLight 594, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Seasonal H1N1 Neuraminidase |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 10C5F12 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC=3.2.1.18, Neuraminidase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?