Learn More
Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200074296 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18633928 0.025 mg 0.03 miligramo
18166537 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18633928
Marca: Novus Biologicals NBP2413310.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza A Virus H1N1, Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Seasonal H1N1 Neuraminidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10C5F12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus, Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2b