missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18745702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18745702 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18745702

Marca: Novus Biologicals NBP241331AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Seasonal H1N1 Neuraminidase
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10C5F12
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus N1, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.