missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Antibody (7H12F6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18648679 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18648679 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18648679

Marca: Novus Biologicals NBP241328AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Seasonal H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Hemagglutinin in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Seasonal H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 7H12F6
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide from the Hemagglutinin protein. Amino Acid Squence: PNIGDQKALTHTEN
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Influenza virus N1, Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.