Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spacers
Marca:  Cytiva SE2619T-2-1.5
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10065794
  • 73.17€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Unidad de electroforesis en gel de formato vertical SE 250, SE 260 Mini
0,05 in
1,05 cm
Espaciador en forma de T.
0,15 cm