Learn More
Cytiva SE 600 y unidad de gel vertical de enfriamiento doble 660 Ruby Standard
Código de producto. 10545965 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placa de 18 x 16 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10545965 Placa de 18 x 16 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10545965
Marca: Cytiva 80647957
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ejecute desnaturalización y poliacrilamida nativa, 2-D, electroforesis, agarosa y electroforesis en gel de ácido nucleico
Las unidades aseguran la uniformidad del calor en los geles porque, en primer lugar, los geles están completamente inmersos en el tampón inferior para una transferencia de calor uniforme y, en segundo lugar, un agitador magnético estándar hace circular el tampón alrededor del intercambiador de calor suspendido verticalmente para mantener una temperatura de tampón inferior homogénea. El diseño ergonómico proporciona dos asas laterales incorporadas, que facilitan el transporte y la manipulación.
  • Ejecute desnaturalización y poliacrilamida nativa, 2-D, electroforesis, agarosa y electroforesis en gel de ácido nucleico
  • Mantenga la temperatura entre 1 y 45°C con el intercambiador de calor incorporado para una mayor rapidez sin sacrificar la calidad.
  • Ejecutar dos geles simultáneamente, o ejecutar cuatro geles usando placas divisoras accesorias
  • Colocar uno o varios geles en el soporte de colada de dos posiciones o en las ruedas accesorias de cuatro o diez geles.
  • Realice separaciones de segunda dimensión con dos tiras IPG de 7 cm una al lado de la otra, lo que permite ocho separaciones de segunda dimensión a la vez
  • Fundir y extender mini geles anchos usando placas de vidrio de 8 y abrazaderas
  • Procesar hasta cuatro geles (hasta 112 muestras) en una sola secuencia
  • Las placas divisoras convierten los sándwiches de un solo gel en sándwiches de dos geles, que se sellan y encajan en el soporte de fundición exactamente como los de un solo gel.
Si se requieren geles de más de 16 cm, el SE 660 elabora geles de hasta 24cm. A excepción de la longitud del gel, el SE 660 tiene características idénticas a las de SE 600 Ruby.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (equipo) Placa de 18 x 16 cm
Incluye 3 juegos de placas de vidrio, cuatro abrazaderas de 16 cm, 6 levas, soporte doble de colada de gel con base niveladora y nivel, barrera de tampón, plantilla de alineación de Spacer Mate, herramienta de separación de placa Wonder Wedge, dos peines de 15 pocillos y dos juegos de espaciadores de 1,5 mm de grosor.
N.º de geles 1
Volumen del tampón (métrico) 4500 ml
Peso (imperial) 19 lb
Peso (métrico) 8,6 kg
Tensión 1000 VCC
Vataje < 50 W
Amperaje <500 mA