Includes
Unidad básica, 10 placas de vidrio, dos placas con muescas de alúmina, etiqueta de colocación de pocillos, bandeja de gel doble SE245, dos peines de 0,75 mm de grosor con 10 pocillos y un juego de separadores de 0,75 mm de grosor.
- Para dos geles de losa
- Premium, multiopción
- Mayor resolución usando un formato de gel de 10 x 10,5 cm
- Ponga dos geles a la vez en una sola unidad
- El mismo diseño compacto que el modelo SE 250
- El sistema de refrigeración eficiente proporciona carriles de muestras planos y en paralelo sin efecto sonrisa
- Separadores en forma de T y abrazaderas especialmente diseñadas con resortes integrales: Monte sándwiches de gel y unidades de electroforesis rápida y fácilmente
- Funda hasta cuatro geles a la vez utilizando una variedad de soportes de colado
- Bloqueos de la tapa de seguridad: Evita el contacto accidental del operador
- Utiliza una placa de gel de alúmina conductora de calor y un intercambiador de calor integrado
- Capacidad de gel: de 1 a 2 geles
- Corriente: <500 mA
- Potencia: <12 w
- Tensión: 500 V
- Tamaño del envase: 1
- Ideal para correr hasta dos geles de segunda dimensión con Geles DryStrip inmovilizados de 7cm
- Para el cribado rápido de muestras de proteínas y ácidos nucleicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Incluye | Unidad básica, 10 placas de vidrio, dos placas con muescas de alúmina, etiqueta de colocación de pocillos, bandeja de gel doble SE245, dos peines de 0,75 mm de grosor con 10 pocillos y un juego de separadores de 0,75 mm de grosor. |
| N.º de geles | De 1 a 2 |
| Tensión | 500 V |
| Vataje | < 12 W |
| Amperaje | <500 mA |