Learn More
Cytiva Kit de limpieza SDS-PAGE
Código de producto. 10074304 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
70 GR
Código de producto. 10074304
Marca: Cytiva 80648470
Includes
Precipitante, 15 ml; coprecipitante, 15 ml; tampón de lavado, 50 ml; aditivo de lavado, 250 μl; tampón I, 2 ml; tampón II, 500 μl; tampón de muestra, 2,5 ml
Prepara muestras para SDS-PAGE que son difíciles de analizar debido a las sales o a las concentraciones bajas de proteínas
  • Precipita cuantitativamente las proteínas mientras deja sustancias interferentes en la solución
  • Proporciona rendimiento cuantitativo en menos de dos horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición De 219° a 220 °C
Color Incolora
Tipo de producto Kit de limpieza SDS PAGE
Formulario Líquido
Contenido del kit 15 ml de precipitante, 15 ml de coprecipitante, 50 ml de tampón de lavado, 250 μl de aditivo de lavado, 2 ml de tampón I, 500 μl de tampón II, 2,5 ml de tampón de muestra, tarjeta de referencia rápida, instrucciones
Temperatura de fusión 168,5 °C
Peso molecular 121,13
Cantidad 1 Kit
Requisitos de almacenamiento Temperatura ambiente
Suficiente para 50 muestras de menos de 100 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, trometamol, sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3, 12-dihydroxy-, monosodium sal