Learn More
Cytiva SDS y NATIVE PAGE, kit IEF
Código de producto. 10456724 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de electroforesis Multiphor™ II
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10456724 Sistema de electroforesis Multiphor™ II 1 set
1 options
Código de producto. 10456724
Marca: Cytiva 18110245
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
  • 2 placas de vidrio (125 x 260 x 0,5 mm, bastidor en U)
  • 15 x placa de vidrio (125 x 260 x 1 mm)
  • 2 x placa de vidrio (125 x 260 x 3 mm)
  • 6 x FlexiClamp
  • 100 x tira de electrodos IEF
  • 500 x mecha de electrodo de papel EPH (104 x 253 mm)
  • 200 piezas de aplicación de muestras
  • 5 tiras de aplicación de muestras IEF/SDS (52 muestras, 5-20 μl)
  • 50 hojas de celofán (210 x 320 mm)
Geles de poliacrilamida homogéneos o en gradiente (260 x 125 x 0,5 mm) para SDS PAGE, NATIVE PAGE e IEF
Se incluyen tiras de aplicación de muestras y piezas de papel, así como hojas de celofán para la conservación cómoda del gel. GelBond PAGfilm es un accesorio opcional que permite la colada de geles en un soporte de plástico.
  • Geles colados con o sin pocillos de muestra
  • Permite la colada de geles en un soporte de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS, PAGE nativo
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis Multiphor™ II
Tipo SDS y Native PAGE, kit de colada IEF
Incluye 2 placas de vidrio (125 x 260 x 0,5 mm, bastidor en U), 15 placas de vidrio (125 x 260 x 1 mm), 2 placas de vidrio (125 x 260 x 3 mm), 6 FlexiClamp, 100 tiras de electrodos IEF, 500 mechas de electrodo de papel EPH (104 x 253 mm), 200 piezas de aplicación de muestras, 5 tiras de aplicación de muestras IEF/SDS (52 muestras, de 5 hasta 20 μl), 50 hojas de celofán (210 x 320 mm), geles fundidos con o sin pocillo de muestra
Cantidad 1 Kit