missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SDR39U1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16585-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Putative NADP-dependent oxidoreductase.Especificaciones
| SDR39U1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SDR39U1 | |
| C14orf124, HCDI, SDR39U1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 361044, 56948, 654795 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q5M8N4, Q9NRG7 | |
| Sdr39u1 | |
| SDR39U1 Fusion Protein Ag9973 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido