missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDR39U1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207491 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16836244 20 μL 20 microlitros
16826244 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16836244

Marca: Proteintech 165851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Putative NADP-dependent oxidoreductase.

Especificaciones

Antígeno SDR39U1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SDR39U1
N.º de referencia del gen Q5M8N4, Q9NRG7
Alias de gen C14orf124, HCDI, SDR39U1
Símbolos de los genes Sdr39u1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SDR39U1 Fusion Protein Ag9973
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361044, 56948, 654795
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.