missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDHB Antibody (SDHB/2382), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585540 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18585540 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585540

Marca: Novus Biologicals NBP308537FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SDHB Monoclonal antibody specifically detects SDHB in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SDHB
Aplicaciones Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SDHB/2382
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.3.5.1, FLJ92337, IP, Iron-sulfur subunit of complex II, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP, succinate dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur subunit, mitochondrial, succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 165-273) of human SDHB protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P21912)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6390
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.