missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ SDHA Antibody (SDHA/7493), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200086109 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30043577 20 μg 20 microgramos
30043717 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043577

Marca: Novus Biologicals™ NBP32673120ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SDHA Monoclonal antibody specifically detects SDHA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SDHA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SDHA/7493
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CMD1GG, flavoprotein subunit of complex II, FP, MC2DN1, NDAXOA, PGL5, PPGL5, SDH1, SDH2, SDHF, succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 450-650) of human SDHA protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.