Learn More
Novus Biologicals™ SDHA Antibody (SDHA/7492), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30043150 100 μg 100 microgramos
30043191 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30043150
Marca: Novus Biologicals™ NBP326730100ug
Mouse Monoclonal Antibody
SDHA Monoclonal antibody specifically detects SDHA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SDHA
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SDHA/7492
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen CMD1GG, flavoprotein subunit of complex II, FP, MC2DN1, NDAXOA, PGL5, PPGL5, SDH1, SDH2, SDHF, succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 450-650) of human SDHA protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6389
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG