Descripción
SDH Assembly Factor 1 Polyclonal specifically detects SDH Assembly Factor 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SDH Assembly Factor 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | LYR Motif Containing 8, LYR Motif-Containing Protein 8, LYRM8, SDHAF1, Succinate Dehydrogenase Assembly Factor 1, Mitochondrial, Succinate Dehydrogenase Complex Assembly Factor 1 |
| Símbolos de los genes | SDHAF1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |