missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDCCAG10 Antibody (OTI4C8), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186565 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18186565 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18186565 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274031AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SDCCAG10 Monoclonal specifically detects SDCCAG10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SDCCAG10
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C8
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Antigen NY-CO-10, CWC27 spliceosome-associated protein homolog (S. cerevisiae), EC 5.2.1.8, NY-CO-10, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase SDCCAG10, PPIase CWC27, PPIase SDCCAG10, SDCCAG10, Serologically defined colon cancer antigen 10peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CWC27 homolog
Símbolos de los genes CWC27
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 145-472 of human SDCCAG10 (NP_005860) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10283.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.