missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCYL1BP1 Antibody (OTI4F11), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18136905 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18136905 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18136905

Marca: Novus Biologicals NBP274029AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCYL1BP1 Monoclonal specifically detects SCYL1BP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCYL1BP1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F11
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ11752, golgin, RAB6-interacting, GONTKL-binding protein 1, hNTKL-BP1, MGC51263, MGC70512, N-terminal kinase-like-binding protein 1, NTKL-BP1, NTKLBP1SCY1-like 1-binding protein 1, RAB6-interacting golgin, SCY1-like 1 binding protein 1, SCYL1-BP1, SCYL1BP1SCYL1-binding protein 1
Símbolos de los genes GORAB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 35-394 of human SCYL1BP1 (NP_689494) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92344.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.