missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCY1 like 3 Antibody (OTI1A5), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18160966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18160966 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18160966

Marca: Novus Biologicals NBP274025AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCY1 like 3 Monoclonal specifically detects SCY1 like 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCY1 like 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A5
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ezrin-binding partner PACE-1 (PACE-1), Ezrin-binding protein PACE-1, PACE1PACE-1, protein-associating with the carboxyl-terminal domain of ezrin, RP1-97P20.2, SCY1-like 3 (S. cerevisiae), SCY1-like protein 3
Símbolos de los genes SCYL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human SCY1 like 3 expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57147.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.