missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCX Antibody (PCRP-SCXA-2D11), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677317 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18677317 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18677317

Marca: Novus Biologicals NBP308516PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCX Monoclonal antibody specifically detects SCX in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCX
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SCXA-2D11
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen BHLHA41, BHLHa48, Class A Basic Helix-Loop-Helix Protein 41, Class A Basic Helix-Loop-Helix Protein 48, Class II BHLH Protein Scleraxis, Scleraxis Basic Helix-Loop-Helix Transcription Factor, Scleraxis BHLH Transcription Factor, Scleraxis Homolog (Mouse), Scleraxis Homolog A, Scleraxis Homolog A (Mouse), Scleraxis Homolog B, Scleraxis Homolog B (Mouse), SCXA, SCXB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SCX protein (Uniprot: Q7RTU7)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 642658
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.