Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Microtubos
- Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Código de producto. 16275610
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Forma del fondo | Tipo de tapón | Envase | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16275610 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255550 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x caja Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215540 | 0,5 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16295540 | 0,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 13110563 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 11509944 | 0,5 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11559924 | 0,5 ml | Independiente | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16295530 | 0,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235550 | 1,5 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255540 | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10494712 | 1,5 mL | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11529944 | 1,5 mL | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 16235560 | 1,5 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16205620 | 1,5 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11569924 | 1,5 mL | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 500 |
| 11549924 | 1,5 mL | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11529924 | 1,5 ml | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/funda | 500 PCS |
| 16225560 | 1,5 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225620 | 2 ml | Con faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16275560 | 2 ml | Con faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16285620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16225570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16255560 | 2 ml | Sin faldón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16215550 | 2 ml | Sin faldón | Tapón incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 16235570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11529954 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 500 |
| 11589944 | 2 ml | Independiente | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | paquete de 500 |
| 11519934 | 2 ml | Independiente | No incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16295620 | 2 ml | Con faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10092262 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 x pack, 10 packs x caja, 5000 x cajaUna sola bolsa.Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 11599924 | 2 ml | Cónico | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) | 500/paquete | paquete de 500 |
| 11539924 | 2 ml | Cónico | Tapón incluido | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
| 16245570 | 2 ml | Sin faldón | No incluido | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. | paquete de 5000 |
| 10072262 | 0,5 ml | Cónicos | No incluido | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 5000 |
| 11519924 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, por separado | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | 500 PCS |
| 12378202 | 0,5 ml | Cónicos | Tapón de rosca y junta tórica, conectados | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | 500 PCS |
| 11589924 | 1,5 mL | Independiente | Tapón de rosca y junta tórica, sin sujeción | 50 tubos y tapones conectados/bolsa, 10 bolsas/unidad | paquete de 500 |
Código de producto. 16275610
Marca: Thermo Scientific™ 3472NK
Descripción
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
Los tubos estériles mediante irradiación con haces electrónicos están libre de ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR.
El embalaje se ha diseñado para satisfacer los requisitos más amplios. Los tubos se envasan con y sin tapones, los tapones se suministran acoplados o sueltos, en una sola bolsa; la opción de bolsa doble para entornos de sala limpia está disponible a petición.
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridad
El diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de materiales se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada con EPDM.
Compatible con sistemas automatizados. Independientemente de que se utilicen sistemas automatizados para el llenado, taponado o etiquetado, el producto se ha diseñado para soportar las elevadas presiones de par de torsión asociadas a la automatización. El diseño del producto ayuda a abordar problemas frecuentes en los sistemas de automatización, como: Grietas de fisura, atascos del alimentador, tapones apretados poco o en exceso y roscado incorrecto.
Intervalo de volumen de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.
Las opciones de color del tubo son un color natural para claridad ultra-alta o la opción ámbar, que proporciona protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm.
Tapones estándar o con sujeción, disponibles en toda la gama de colores del arco iris. Visite la página de productos de tapón para obtener información adicional.
Los tubos estriados ofrecen la posibilidad de bloquear el tubo en gradillas especiales para la operación con una sola mano.
Los tubos no estriados son ideales para la automatización y el etiquetado, ya que son lisos y no tienen interferencias en el etiquetado.
Los tubos con faldón o independientes pueden colocarse en posición vertical sin sujeción alguna y sin necesidad de gradilla.
Los tubos cónicos requieren una gradilla para su colocación en posición vertical.
La opción de resina ofrece características como ácido nucleico bajo, unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas.
El intervalo de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
El intervalo de temperatura oscila entre -80 °C y +95 °C. Almacenamiento a corto plazo a -80 °C y -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en fase de vapor de LN2. Adecuados para congelación rápida por inmersión en LN2.
Baño de agua compatible con hasta +95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No |
| Capacidad (métrico) | 0,5 ml |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno 100 % puro ultra transparente (tubo y tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica) |
| Incluye | NonKnurl |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío: De -80 °C a 95 °C. nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2 |
| Declaraciones de limpieza | No estériles libres de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas, ATP, inhibidor de PCR |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con junta tórica (no incluido) |
| Fit for Purpose | Preparados para PCR |
| Forma del fondo | Con faldón |
| RCF máx. | 25000xG |
| Tipo de producto | Screw-cap Microtube |
| Mostrar más Mostrar menos |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca. Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.