Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Optimizados para el almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a bajas temperaturas, estos tubos están disponibles con diseño cónico y con faldón.
Marca: Thermo Scientific™ 3472
90.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.91800kg
Descripción
Elija los microtubos con tapón de rosca Thermo Scientific™, disponibles en diseños cónicos e independientes, cuando busque un almacenamiento de muestras seguro a corto plazo y a baja temperatura.Su diseño robusto y su selección de materiales son muy adecuados para trabajar con productos biológicos y ofrecen características avanzadas, incluidos tubos con rosca externa ultraclaros y tubos con protección UV ámbar.Entre las opciones se incluyen: con o sin fondo estriado independiente, con o sin correas unidas, tubos estriados y no estriados para su funcionamiento con una sola mano, selección de tapones multicolor y tamaños de volumen de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml.Los tapones para microtubos roscados ofrecen un diseño duradero que incorpora una junta tórica que ayuda a evitar fugas en condiciones exigentes.
El modelo no estéril está libre de ARNasa/ADNasa, ADN, endotoxinas y pirógenos.
El modelo estéril mediante irradiación con haces electrónicos está libre de ARNasa/ADNasa, ADN, pirógenos, endotoxinas, ATP e inhibidor de PCR.
El embalaje se ha diseñado para satisfacer los requisitos más amplios. Los tubos se envasan con y sin tapones, los tapones vienen fijados o no fijados, se colocan en una sola bolsa y la opción de doble embolsado para entornos de sala limpia está disponible bajo petición.
Resina de polipropileno 100 % puro seleccionada específicamente para aplicaciones biológicas y de alta claridad.
Se han optimizado el diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de material para proporcionar características de protección que permiten el sellado máximo, la interacción biológica y la capacidad de temperatura. La junta tórica de color negro está fabricada con EPDM.
Compatible con sistemas automatizados. Independientemente de que se utilicen sistemas automatizados para el llenado, taponado o etiquetado, el producto se ha diseñado para soportar las elevadas presiones de par de torsión asociadas a la automatización. El diseño del producto ayuda a abordar problemas comunes de automatizado tales como: grietas de fisuras, atascos del alimentador, tapones excesivamente o poco apretados y roscado incorrecto.
Rango de volumen de 0,5, 1,5 y 2,0 ml.
Las opciones de color del tubo son un color natural para claridad ultra-alta o la opción ámbar que proporciona protección ultravioleta (UV) con una transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm.
Tapones estándar o con sujeción, disponibles en toda la gama de colores del arco iris. Visite la página de productos de tapón para obtener información adicional.
Los tubos estriados ofrecen la posibilidad de bloquear el tubo en gradillas especiales para la operación con una sola mano.
Los tubos no estriados son ideales para la automatización y el etiquetado, ya que son lisos, sin interferencias en el etiquetado.
Los tubos con faldón o independientes pueden colocarse en posición vertical sin sujeción alguna y sin necesidad de gradilla.
Los tubos cónicos requieren una gradilla para su colocación en posición vertical.
La opción de resina ofrece características como ácido nucleico bajo, unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas.
El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
El rango de temperatura oscila entre -80 °C y +95 °C. Almacenamiento a corto plazo a -80 °C y -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en fase de vapor de LN2. Adecuado para congelación rápida por inmersión en LN2.
Baño de agua compatible con hasta +95 °C.
Especificaciones
18000xG. | |
No | |
Natural | |
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja; 500 tapones/bolsa/unidad | |
No estériles libres de:ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógenos y endotoxinas | |
Par a mano/manual:Estándar:De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico:1,412 Ncm a 28,24 NcmEstándar de par de apriete automatizado/robótico:De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico:14,83 Ncm a 28,24 Ncm | |
Sí |
Tubo independiente con tapón de rosca y junta tórica | |
0,5 mL | |
Polipropileno 100 % puro ultra transparente (tubo y tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica) | |
Almacenamiento en frío:De -80 °C a +95 °C.Nitrógeno líquido:Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión de LN2 | |
Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas | |
No estéril | |
PCR Ready |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Para obtener más información, consulte thermoscientific.com o a su representante de ventas.
No se recomiendan la esterilización en autoclave de los microtubos y tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.