Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Cierres y tapas para tubos
- Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Código de producto. 16295590
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
| Código de producto. | Color | Tipo de producto | Esterilidad | Fit for Purpose | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16295590 | Naranja | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10695693 | Ámbar | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255570 | Ámbar | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265570 | Negro | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275570 | Negro | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10571303 | Azul | Tapón de rosca con junta tórica, azul, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16285570 | Azul | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10357762 | Verde | Tapón de rosca con junta tórica, verde, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16295570 | Verde | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 13107673 | Natural | Tapón de rosca con junta tórica, natural, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16265580 | Natural | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10042102 | Naranja | Tapón de rosca con junta tórica, naranja, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16225580 | Naranja | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235580 | Rosa | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245580 | Rosa | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10625893 | Rojo | Tapón de rosca con junta tórica, rojo, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16255580 | Rojo | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215610 | Color morado | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225610 | Color morado | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235610 | Blanco | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245610 | Blanco | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 10002092 | Amarillo | Tapón de rosca con junta tórica, amarillo, tapón no estéril solo sin tubo | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16255610 | Amarillo | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205580 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215580 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16285580 | Ámbar | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295580 | Ámbar | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215590 | Negro | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225590 | Negro | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estéril y preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16205590 | Azul | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235590 | Azul | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245590 | Verde | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255590 | Verde | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275580 | Natural | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16245600 | Natural | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16285590 | Naranja | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205600 | Rosa | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16215600 | Rosa | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16225600 | Rojo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16235600 | Rojo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16255600 | Color morado | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265600 | Color morado | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16275600 | Blanco | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16285600 | Blanco | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16295600 | Amarillo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | No estéril | Preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16205610 | Amarillo | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
| 16265590 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con junta tórica | - | Preparado para PCR | paquete de 5000 |
| 16275590 | Surtido: Negro, azul, verde, natural, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco, amarillo (ámbar no incluido) | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica | Estéril | Estériles y preparados para PCR | paquete de 5000 |
Código de producto. 16295590
Marca: Thermo Scientific™ 3471TOS
Descripción
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
El modelo no estéril está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno y endotoxina.
El modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, ATP e inhibidor de PCR.
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridadEl diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de materiales se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada en EPDM.
Los tapones estriados mejoran la sujeción al abrir y cerrar el tubo.
Tapones mate con superficie para escritura que facilita el marcado y la identificación del producto
Tapones de colores disponibles en varias opciones de color perfectos para separar, codificar y hacer un seguimiento de las muestras Tapones de color ámbar perfectos para una protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm
Los tapones con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad; el tapón de rosca con sujeción es la mejor solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo. Tapones no unidos disponibles
El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
Rango de temperatura de –80 °C a +95 °C Almacenamiento a corto plazo a una temperatura de -80 °C a -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en LN2 en fase de vapor y adecuado para una congelación rápida por inmersión en LN2
Par de torsión Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: de 1,412 Ncm a 28,24 Ncm.
Par de torsión Par automatizado/robótico estándar: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de rosca con sujeción con junta tórica |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno 100 % puro (tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica), Ethylene Propylene |
| Color | Naranja |
| Envase | 500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera. |
| Declaraciones de limpieza | Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR |
| Propiedad de unión | Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas |
| Par de apriete máx. | Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm. Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Almacenamiento en frío: De -80 ° a +95 °C. Nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2 |
| Esterilidad | Estéril |
| RCF máx. | 25.000 x g |
| Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR |
| Mostrar más Mostrar menos |
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.