Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de tubos de microcentrífugas con tapón de rosca
Evite fugas en condiciones exigentes. Estos tapones de rosca para tubos con juntas tóricas están optimizados para el almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas.
Marca:  Thermo Scientific™ 3471TS
Detalles adicionales : Peso : 1.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16245600
  • 510.00€ / paquete de 5000
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Evite las fugas en condiciones exigentes con los tapones para tubos de microcentrífugas con tapón de rosca Thermo Scientific™ que incluyen juntas tóricas para un sellado seguro.Optimizados para un almacenamiento seguro a corto plazo a bajas temperaturas, estos tapones de rosca no esterilizables en autoclave están disponibles en una variedad de colores y se adaptan a sus experimentos científicos.
El modelo no estéril está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno y endotoxina.
El modelo estéril mediante irradiación con haces de electrones está libre de ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, ATP e inhibidor de PCR.
Resina de polipropileno 100 % puro específicamente seleccionada para aplicaciones biológicas y de alta claridad
El diseño de la junta tórica, el grosor y la selección de materiales se han optimizado para proporcionar características de protección que ofrecen máxima capacidad de sellado, interacción biológica y capacidad para diferentes temperaturas. La junta tórica de color negro está fabricada en EPDM.
Los tapones estriados mejoran la sujeción al abrir y cerrar el tubo.
Tapones mate con superficie para escritura que facilita el marcado y la identificación del producto
Tapones de colores disponibles en varias opciones de color perfectos para separar, codificar y hacer un seguimiento de las muestras Tapones de color ámbar perfectos para una protección ultravioleta (UV) con transmitancia del 1,22 % entre 220 y 500 nm
Los tapones con sujeción permanecen acoplados al tubo de muestras, pero pueden girar por completo para mayor comodidad; el tapón de rosca con sujeción es la mejor solución cuando es importante mantener acoplado un tapón al mismo tubo. Tapones no unidos disponibles
El rango de RCF es de 18 000 a 25 000 x g.
Rango de temperatura de –80 °C a +95 °C Almacenamiento a corto plazo a una temperatura de -80 °C a -20 °C, en hielo seco y en hielo húmedo. Almacenamiento a corto plazo en LN2 en fase de vapor y adecuado para una congelación rápida por inmersión en LN2
Par de torsión Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: de 1,412 Ncm a 28,24 Ncm.
Par de torsión Par automatizado/robótico estándar: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Polipropileno 100 % puro (tapón), monómero de dieno de caucho de propileno de etileno (junta tórica)
500 por pack, 10 packs por caja, 5000 por caja. Una sola bolsa. Bolsa con cremallera.
N/D
Par a mano/manual: Estándar: De 0,125 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 1,412 Ncm a 28,24 Ncm. Estándar de par de apriete automatizado/robótico: De 1,312 lbsf.in a 2,5 lbsf.in; Métrico: 14,83 Ncm a 28,24 Ncm.
Estéril
Estériles y preparados para PCR
Tapón roscado con sujeción y junta tórica, natural, estéril mediante irradiación con haces electrónicos, tapón solo sin tubo
Natural
Estéril mediante haz de electrones, SAL 10-6 libre de: ARNasa/ADNasa, ADN humano y de ratón, pirógeno, endotoxina, contaminación microbiana, inhibidor de ATP y PCR
Ácido nucleico bajo y unión de proteínas e inhibición de enzimas bajas
Almacenamiento en frío: De -80 ° a +95 °C. Nitrógeno líquido: Fase de vapor de corto plazo y Flash Freeze rápida aceptable, no se recomienda para almacenamiento con inmersión en LN2
25.000 x g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
No se recomienda la esterilización en autoclave de los microtubos con tapones de rosca.Opciones estériles disponibles.
No está diseñado para sumergirse ni almacenarse en LN2 en fase líquida.