Learn More
Kartell™ Recipientes rectos con tapón de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
30 ml
90 ml
180 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Idóneos para almacenamiento de muestras
- A prueba de fugas
- Resistente
- Con pared resistente
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 180 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos, almacenamiento de mercurio |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Cantidad | 10/paq. |
| Grosor (métrico) | 2,2 mm |
| Peso (métrico) | 61 g |
| Color del tapón | Blanco |
| Mostrar más |