Learn More
BOLA Scrapers
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
90 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Scrapers made of PTFE with tapered end.
- Ideal handling due to big handle and wide blade.
- Universal chemical resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |