Learn More
SCP3/SYCP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 56 publications
269.00€ - 637.00€
Especificaciones
| Dilución | Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 18694876), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200-1:500, Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 27612028) |
|---|---|
| Clasificación | Polyclonal |
| Especies diana | Mouse, Rat, Pig, Chicken |
| Alias de gen | anti-SCP3, MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3 |
| Isotype | IgG |
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | dimQuantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18728253
|
Novus Biologicals
NB300-232SS |
269.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
|
18751004
|
Novus Biologicals
NB300-232 |
637.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
SCP3/SYCP3 Polyclonal specifically detects SCP3/SYCP3 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Feline, Parasite samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.Especificaciones
| Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation reported in scientific literature (PMID 18694876), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:200-1:500, Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 27612028) | |
| Mouse, Rat, Pig, Chicken | |
| IgG | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Polyclonal | |
| anti-SCP3, MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3 | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only