Learn More
SCP3/SYCP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 56 publications
Marca: Novus Biologicals NB300-232
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SCP3/SYCP3 Polyclonal specifically detects SCP3/SYCP3 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chicken, Feline, Parasite samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting.
Especificaciones
| SCP3/SYCP3 | |
| Polyclonal | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Pig, Feline, Parasite | |
| IgG |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido