missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCP3/SYCP3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200061984 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18661551 0.1 mg 0.10 miligramo
18644829 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18661551

Marca: Novus Biologicals NBP278133

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCP3/SYCP3 Polyclonal antibody specifically detects SCP3/SYCP3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCP3/SYCP3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 2 μg/ml, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Formulación PBS
Alias de gen anti-SCP3, MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial synthetic peptide made to an N-terminal region of the human SCP3 protein (between amino acids 10-80) [UniProt Q8IZU3]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50511
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.