missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCP3/SYCP3 Antibody (6F9C5), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18479526 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18479526 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18479526

Marca: Novus Biologicals NBP223487AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCP3/SYCP3 Monoclonal antibody specifically detects SCP3/SYCP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCP3/SYCP3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6F9C5
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human SCP3 (between residues 1-200) expressed in E. coli [Uniprot: Q8IZU3]
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50511
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.