Learn More
SCP3/SYCP3 Antibody (6F9C5), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18415225 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18415225 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18415225 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223487AF488
Mouse Monoclonal Antibody
SCP3/SYCP3 Monoclonal antibody specifically detects SCP3/SYCP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCP3/SYCP3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 6F9C5
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Partial recombinant human SCP3 (between residues 1-200) expressed in E. coli [Uniprot: Q8IZU3]
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50511
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1