Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Descripción
- El diseño Slimroll™ compacta más toallas por rollo, lo que ahorra espacio y permite cambiar el rollo con menos frecuencia
- Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología AIRFLEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla en rollo estándar |
| Longitud (imperial) | 1.47 ft. |
| Longitud (métrico) | 165 m |
| Anchura (imperial) | 15.5 in. |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Papel |
| Peso base | 5,94kg (13,068 libras) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 165 m x 200 mm |
| Mostrar más |