Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas de mano enrolladas Scott™
Descripción
- Asciugamani ad elevata capacità in rotolo. Rotolo Ultra-compresso per una minore frequenza di ricarica
- Realizzati utilizzando la nostra esclusiva tecnologia AIRFLEX™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 23,4 pulg. |
| Longitud (métrico) | 304 m |
| Anchura (imperial) | 1.29 ft. |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Papel |
| Peso base | 11,148 kg (24,5 libras) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 304 m x 200 mm |
| Mostrar más |