Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12621426
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 m
200 m
Tamaño de la unidad:
12 rollos
6 rollos
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12621426 200 m 12 rollos
12631386 400 m 6 rollos
2 options
Código de producto. 12621426
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Papel higiénico en rollo Jumbo para aseos concurridos en los que se necesita consistencia y calidad. Este papel higiénico en rollo grande está hecho de fibras 100 % recicladas y se puede desechar fácilmente por el inodoro para evitar atascos y mantener la higiene en el lugar de trabajo.
  • Cada rollo de papel higiénico Jumbo contiene 1053 hojas blancas de papel higiénico de 2 capas con grabado
  • Papel higiénico Jumbo de calidad que ofrece una solución eficiente para aseos muy concurridos
  • Fácilmente desechable por el inodoro para evitar atascos, respalda los altos estándares de higiene de los aseos
  • Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel higiénico
Longitud (imperial) 23.3 in.
Longitud (métrico) 200 m
Anchura (imperial) 15.5 in.
Anchura (métrico) 9,5 cm
Material Papel
Certificaciones/conformidad Ecoetiqueta europea
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38 x 9,5 cm
Formato Rollos jumbo
Para utilizar con (aplicación) High Traffic Washrooms
Cantidad de embalaje 12 rollos x 526 hojas
Tela 2 capas