Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess NATURA Toallas secamanos plegadas, 2 capas, blanco
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8619002
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
250 x 330 mm
500 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12698845 250 x 330 mm paquete de 20
10311962 500 x 250 mm paquete de 20
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12698845
Marca: Kimberly-Clark™ 6810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los secamanos plegados Hostess™ NATURA™ son prácticos, consistentes y sostenibles. El diseño interplegado de los papeles de color natural permite la dispensación de una sola hoja. El papel desechable está fabricado con un 100 % de fibras recicladas y el embalaje no contiene plástico.
  • Diseño inteligente de plegado en C para evitar los rasgados y garantizar que únicamente se dispensan de una en una.
  • Fabricadas con nuestra exclusiva tecnología Airflex™.
  • Suaves, fuertes y muy absorbentes, incluso cuando están húmedas.
  • Llevan la etiqueta ecológica europea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de mano Scott Natura
Longitud (imperial) 1.93 ft.
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (imperial) 15.55 in.
Anchura (métrico) 330 mm
Material Papel
Color Natural
Dimensiones (L x An) 250 x 330 mm
Formato Plegado en C
Para utilizar con (aplicación) Practical, consistent and sustainable solution
Cantidad de embalaje 2800 paq.
Tela 2 capas