Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Descripción
- Papel de alta calidad y no se deshilacha gracias al grosor reforzado, Rollos compactos ideales para espacios pequeños
- Compatible con los ingeniosos dispensadores Aquarius™ Twin Roll 6992 (blanco) y 7191 (negro), Se adapta a la mayoría de los dispensadores de rollos de papel higiénico convencionales
- Fabricado con fibras 100% recicladas, Etiqueta FSC: papel de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas, Ecoetiqueta europea
- Contenido: 36 rollos de 600 hojas de papel higiénico Scott™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rollo de papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 4.72 in. |
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Anchura (imperial) | 3.7 in. |
| Anchura (métrico) | 9,5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 9,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfectos para pequeños baños en edificios de oficinas y hoteles, donde se da valor a un precio económico. |
| Mostrar más |