Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
Código de producto. p-7214191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 paq.
6 paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
17163664 6 paq. paquete de 6
17173664 4 paq. paquete de 4
2 options
Código de producto. 17163664
Marca: Kimberly-Clark™ 6392
El higienizante de manos Scott™
  • Cada recambio contiene un litro de espuma higienizante de manos transparente; este higienizante de manos con alcohol está dermatológicamente probado y contiene aloe vera y un humectante para la piel. Además, su fórmula no contiene fragancias ni colorantes
  • La espuma higienizante de manos con alcohol Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de manos en espuma con alcohol
Color Clear
Certificaciones/conformidad Regulación sobre productos biocidas
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 1500, EN 1276, EN13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, reglamento de BPR UE 528/2012
Para utilizar con (equipo) Dispensadores de limpieza de manos Aquarius™ (6948, 6955, 7124)
Envase Cassette
Cantidad 6 paq.
Tamaño 6 L
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.