Learn More
SCNM1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200038484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18439271 25 μL 25 microlitros
18123973 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18439271
Marca: Novus Biologicals NBP23072825ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SCNM1 Polyclonal specifically detects SCNM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCNM1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9BWG6
Alias de gen MGC3180, sodium channel modifier 1
Símbolos de los genes SCNM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSFKREGDDWSQLNVLKKRRVGDLLASYIPEDEALMLRDGRFACAICPHRPVLDTLAMLTAHRAGKKHLSS
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79005
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only