missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCN7A Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18097965 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18097965 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18097965

Marca: Novus Biologicals NB10081029

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCN7A Polyclonal specifically detects SCN7A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCN7A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación Antiserum with No Preservative
Alias de gen Sodium channel protein cardiac and skeletal muscle subunit alpha, Sodium channel protein type VII subunit alpha, sodium channel, voltage-gated, type VI, alpha, sodium channel, voltage-gated, type VII, alpha, sodium channel, voltage-gated, type VII, alpha polypeptide, voltage-dependent sodium channel alpha subunit, voltage-gated, type VI, alpha polypeptide
Símbolos de los genes SCN7A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from C-terminal domain of SCNA7 protein
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6332
Especificidad de la prueba Antiserum reacts specifically with human 193 kDa protein
Reconstitución Reconstitute with 0.2 ml distilled water.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.