missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCLY Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565462 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18565462 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18565462

Marca: Novus Biologicals NBP297263UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCLY Polyclonal antibody specifically detects SCLY in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCLY
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 4.4.1.16, SCLhSCL, selenocysteine lyase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SCLY fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51540
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.