Learn More
SCL/Tal1 Antibody (BTL73), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Código de producto. 18548603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18548603 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18548603 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308616JF549
Mouse Monoclonal Antibody
SCL/Tal1 Monoclonal antibody specifically detects SCL/Tal1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCL/Tal1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BTL73
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHA17, bHLHa17tal-1, Class A basic helix-loop-helix protein 17, SCLT-cell acute lymphocytic leukemia protein 1, Stem cell protein, TAL-1, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 5, TCL5tal-1 product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length TAL1 protein (Uniprot: P17542)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ