missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCL/Tal1 Antibody (BTL73), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589610 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589610 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589610 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308616IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCL/Tal1 Monoclonal antibody specifically detects SCL/Tal1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCL/Tal1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BTL73
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHA17, bHLHa17tal-1, Class A basic helix-loop-helix protein 17, SCLT-cell acute lymphocytic leukemia protein 1, Stem cell protein, TAL-1, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, T-cell leukemia/lymphoma protein 5, TCL5tal-1 product
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length TAL1 protein (Uniprot: P17542)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.