Learn More
SCIN Antibody (S07-6G2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18617583 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18617583 100 μg 100 microlitros
18628793 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18617583
Marca: Novus Biologicals NBP319768100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
SCIN Monoclonal antibody specifically detects SCIN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCIN
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S07-6G2
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen KIAA1905adseverin, Scinderin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide of human SCIN (Uniprot # Q9Y6U3)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85477
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG