missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCGF/CLEC11a Antibody (MM0533-6D5), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18079959 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18079959 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18079959 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP211874AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCGF/CLEC11a Monoclonal specifically detects SCGF/CLEC11a in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCGF/CLEC11a
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0533-6D5
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CLECSF3, LSLCL, P47, SCGF
Símbolos de los genes CLEC11A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant SCGF/CLEC11a
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6320
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.