Learn More
Abnova™ SCGB2A2 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16167791
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16167791 10 μg 10 microgramos
16177791 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16167791
Marca: Abnova™ H00004250P01.10ug
Human SCGB2A2 full-length ORF ( AAI28403.1, 1 a.a. - 93 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKLLMVLMLAALSQHCYAGSGCPLLENVISKTINPQVSKTEYKELLQEFIDDNATTNAIDELKECFLNQTDETLSNVEVFMQLIYDSSLCDLF
Especificaciones
Número de acceso AAI28403.1
ID de gen (Entrez) 4250
Nombre secretoglobin, family 2A, member 2
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGB1, MGC71974, UGB2
Símbolo de gen SCGB2A2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer