missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCFD1 Antibody (OTI5G4), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148565 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18148565 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18148565 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274004AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SCFD1 Monoclonal specifically detects SCFD1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCFD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5G4
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C14orf163, KIAA0917chromosome 14 open reading frame 163, sec1 family domain containing 1, sec1 family domain-containing protein 1, SLY1, SLY1 homolog, sly1p, STXBP1L2RA410, Syntaxin-binding protein 1-like 2, vesicle transport-related protein
Símbolos de los genes SCFD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SCFD1 (NP_057190) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23256.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.