missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress SCF Protein, Mouse (P.pastoris)
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | Approximately 18.4 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Recombinante | Recombinant |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | rMuSCF∣ Hematopoietic growth factor KL∣ MGF∣ Mast Cell Growth Factor |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?