Descripción
- Para productos alimenticios (FDA y UE n.º 10/2011)
- El polipropileno tiene una alta resistencia a sustancias químicas y temperaturas
- También se pueden utilizar para hervir productos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Handle Type | Fijo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | FDA y (UE) N.o 10/2011 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Apto para el uso con alimentos |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | De una pieza |
| Anchura (métrico) | 75 mm |