missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAP Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18019987 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18019987 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18019987 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP204113C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SCAP Polyclonal specifically detects SCAP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCAP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen KIAA0199, PSEC0227, SREBF chaperone, SREBP cleavage-activating protein, sterol regulatory element binding protein cleavage-activating protein
Símbolos de los genes SCAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 450 and 500 of human Sterol Regulatory Element Binding Protein Ceavage-Activating Protein using the numbering given in entry NP_036367.2 (GeneID 22937).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22937
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.