Learn More
SCAMP5 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18708922 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18708922 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18708922 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1203432G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
SCAMP5 Polyclonal antibody specifically detects SCAMP5 in Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SCAMP5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686L1799, hSCAMP5, MGC24969, Sc5, secretory carrier membrane protein 5, secretory carrier-associated membrane protein 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide: C N(217) Q P Q T Q Y S A T P N Y T Y S N(233)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192683
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG