missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SC144 hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16462767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16462767 50 mg 50 miligramos
16476836 100 mg 100 miligramos
16456688 10 mg 10 miligramos
16429247 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16462767

Marca: Medchem Express HY15614A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SC144 hydrochloride is a first-in-class, orally active gp130 (IL6-beta) inhibitor.

SC144 hydrochloride binds gp130, induces gp130 phosphorylation (S782) and deglycosylation, abrogates Stat3 phosphorylation and nuclear translocation, and further inhibits the expression of downstream target genes. SC144 hydrochloride shows potent inhibition of gp130 ligand-triggered signaling. SC144 hydrochloride induces apoptosis in human ovarian cancer cells.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SC144 hydrochloride
CAS 917497-70-2
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12ClFN6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)NNC2=NC3=C(N4C2=CC=C4)C=CC(F)=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 358.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.76
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.